Imprimer
Nitrate de césium ≥99.8% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Césium nitrate
12884.18 12884.30
12884.18EA 79.1 EUR
12884.18 12884.30
Nitrate de césium ≥99.8% (base métaux)
Nitrate de césium
Purity: 99.8% CAS No.: 7789-18-6 Molecular Formula: CsNO3 Formula Weight: 194.91 Physical Form: Crystalline Density: 3.68 Refractive Index: 1.55 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 414° Boiling Point: dec. Solubility: Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,2015 UN No.: 1451 MDL No.: MFCD00010963
Preparation of cesium compounds
Formule: CsNO₃
Poids moléculaire: 194.91 g/mol
Point d'ébullition: 737 Déc.
Point de fusion: 414
Densité: 3.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010963
Numéro CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,2015