Imprimer
Sodium nitrite pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrite de sodium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22285.1000 8.22285.5000 8.22285.9050
8.22285.1000EA 55.6 EUR
8.22285.1000 8.22285.5000 8.22285.9050
Sodium nitrite pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 284 °C
Densité: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Indice Merck: 13,08721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 280 °C (decomposition)
Molar Mass 69.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 320 °C (decomposition)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer