Sodium nitrite ≥97% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97% min
CAS No.: 7632-00-0
Molecular Formula: NaNO2
Formula Weight: 69.00
Physical Form: Granular
Density: 2.17
Melting Point: 271°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8648
UN No.: 1500
MDL No.: MFCD00011118
Formule:
NaNO₂ Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa) Point de fusion: 271 °C Densité: 2,17 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011118 Numéro CAS: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN: 1500 ADR: 5.1,III Indice Merck: 14,8648 |