Imprimer
Sodium nitrite 98.5% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
217600010 217600050
ACRO217600010EA 137 EUR
ACRO217600010 ACRO217600050
Sodium nitrite 98.5% pour analyses
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271 °C
Densité: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 13,08721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤25 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.003 % (in water)