Imprimer
Nitrite de potassium ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L13289.22 L13289.36
L13289.22EA 32.8 EUR
L13289.22 L13289.36
Nitrite de potassium ≥97%
Nitrite de potassium
Purity: 97% CAS No.: 7758-09-0 Molecular Formula: KNO2 Formula Weight: 85.11 Odour: Odourless pH: 7.0-10.0 Melting Point: 350° dec. Merck Reference: 14,7649 UN No.: 1488 MDL No.: MFCD00011408
Formule: KNO₂
Point de fusion: 350 °C (déc.)
Densité: 1,915
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011408
Numéro CAS: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,7649