Imprimer
Nitrite de potassium 97% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
222700010 222702500
ACRO222700010EA 212 EUR
ACRO222700010 ACRO222702500
Nitrite de potassium 97% pour analyses
Nitrite de potassium
Formule: KNO₂
Point de fusion: 387 °C
Densité: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011408
Numéro CAS: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 13,07734
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystals
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm