Imprimer
Amidure de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14095.0100 8.14095.1000
8.14095.0100EA 60.1 EUR
8.14095.0100 8.14095.1000
Amidure de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Amidure de sodium
Formule: H₂NNa
Poids moléculaire: 39.01 g/mol
Point d'ébullition: 400
Point de fusion: 208
Densité: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011117
Numéro CAS: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 1390
ADR: 4.3 II
Indice Merck: 12,08717
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 210 °C
Molar Mass 39.01 g/mol
Boiling Point 400 °C (1013 hPa)
Density 1.39 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 450 °C