Imprimer
Sodium azoture
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A1430.0100 A1430.0500
APPCA1430.0100EA 129 EUR
APPCA1430.0100 APPCA1430.0500
Sodium azoture
Sodium azoture
Formule: NaN₃
Point de fusion: 275 °C
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,08653