Imprimer
Nitrure de trilithium ≥99.4% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
35479.09 35479.18
35479.09EA 117 EUR
35479.09 35479.18
Nitrure de trilithium ≥99.4% (base métaux)
Nitrure de trilithium
Purity: 99.4% CAS No.: 26134-62-3 Molecular Formula: Li3N Formula Weight: 34.82 Physical Form: -60 Mesh Powder Density: 1.30 Appearance: Red to brown Odour: Ammonia-like Melting Point: 845° UN No.: 2806 MDL No.: MFCD00016186
Formule: Li₃N
Point de fusion: 845 °C
Densité: 1,30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016186
Numéro CAS: 26134-62-3
EINECS: 247-475-2
UN: 2806
ADR: 4.3,I