Sodium molybdate Mo 46,2%, anhydre
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 7631-95-0
Molecular Formula: MoNa2O4
Formula Weight: 205.92
Physical Form: Powder
Density: 3.72
Refractive Index: 1.714
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 687°
Merck Reference: 14,8645
MDL No.: MFCD00003486
Formule:
MoNa₂O₄ Point de fusion: 687 °C Densité: 3,72 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003486 Numéro CAS: 7631-95-0 EINECS: 231-551-7 Indice Merck: 14,8645 |