Imprimer
Potassium permanganate 99.0-100.5%, cristallisé Ph. Eur.
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
26904.293EA 118 EUR
26904.293 26904.464
Potassium permanganate 99.0-100.5%, cristallisé Ph. Eur.
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Point de fusion: > 240 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification (K) Passes test
Appearance of solution Passes test
Substances insoluble in water ≤ 1.0 %
Cl (Chloride) ≤ 200 ppm
SO₄ (Sulphate) ≤ 500 ppm
Water ≤ 0.5 %
Residual solvents Passes test
As (Arsenic) ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 1 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm
Pb (Lead) ≤ 1 ppm
V (Vanadium) ≤ 1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test