Potassium permanganate 99.0-100.5% (par manganométrie), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Permanganate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formule:
KMnO₄ Point de fusion: > 240 °C Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011364 Numéro CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 1490 ADR: 5.1,II Indice Merck: 12,07824 |
Résultats des tests de spécification
Assay (manganometric) | 99.0 - 100.5 % |
Identity | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
In water insoluble matter | ≤ 0.2 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.02 % |
Chloride, Chlorate (as Cl) | ≤ 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.01 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.003 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.002 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.002 % |