Potassium permanganate 99-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Permanganate de potassium
Formule:
KMnO₄ Poids moléculaire: 158.03 g/mol Point de fusion: Déc. Densité: 2.700 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011364 Numéro CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 1490 ADR: 5.1 II Indice Merck: 12,07824 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 100.5 % |
Water insoluble matter | Max. 0.2 % |
Loss on drying (on silica gel, 18h) | Max. 0.2 % |
Chloride (Cl) | Max. 100 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 500 ppm |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |