Potassium permanganate, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
KMnO₄ Point de fusion: > 240 °C Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011364 Numéro CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 1490 ADR: 5.1,II Indice Merck: 12,07824 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications | |
Assay | min. 99.0 % |
Chloride and Chlorate (as Cl) | max. 0.005 % |
Insoluble Matter | max. 0.2 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.02 % |