Imprimer
Potassium permanganate 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Permanganate de potassium
A12170.0C A12170.0E A12170.36
A12170.0CEA 431 EUR
A12170.0C A12170.0E A12170.36
Potassium permanganate 98
Potassium permanganate
Purity: 98% CAS No.: 7722-64-7 Molecular Formula: KMnO4 Formula Weight: 158.03 Melting Point: 240° dec. Merck Reference: 14,7655 MDL No.: MFCD00011364
Formule: KMnO₄
Poids moléculaire: 158.03 g/mol
Point de fusion: 240 °C (déc.)
Densité: 2.7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 12,07824