Imprimer
Potassium permanganate 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Permanganate de potassium
424170025 424175000
ACRO424170025EA 306 EUR
ACRO424170025 ACRO424175000
Potassium permanganate 99+% ACS
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Poids moléculaire: 158.03 g/mol
Point de fusion: 240 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green-black Glistening crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.2 %