Hexabromoiridate de disodium (≥24,1% Ir)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 28529-99-9
Molecular Formula: Na2IrBr6
Formula Weight: 717.63
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point:
Formule:
Br₆IrNa₂ Point de fusion: >350 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064675 Numéro CAS: 28529-99-9 EINECS: 249-069-0 |