Imprimer
Acide periodique ≥97%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
20592.124EA 74.8 EUR
20592.124 20592.181
Acide periodique ≥97%, GPR RECTAPUR®
Acide periodique
Formule: H₅IO₆
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Indice Merck: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.5 %