Acide periodique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide orthoperiodique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
H₅IO₆ Poids moléculaire: 227.94 g/mol Point de fusion: 122 Densité: 1.3875 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011344 Numéro CAS: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1 (8) I Indice Merck: 13,07248 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 2430 g/l (20 °C) |
Melting Point | 122 °C |
Molar Mass | 227.94 g/mol |
Bulk Density | 1400 kg/m3 |
pH | 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |