Imprimer
Acide periodique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B20433.0B B20433.18 B20433.30
B20433.0BEA 694 EUR
B20433.0B B20433.18 B20433.30
Acide periodique ≥99%
Acide periodique
Purity: 99% CAS No.: 10450-60-9 Molecular Formula: H5IO6 Formula Weight: 227.94 Odour: Odourless pH: 1.2 Melting Point: 126-130° Merck Reference: 14,7171 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011344
Formule: H₅IO₆
Point de fusion: 126…130 °C
Densité: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,7171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM