Imprimer
Sodium métaperiodate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium metaperiodate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06597.0050 1.06597.0250 1.06597.1000
1.06597.0050EA 159 EUR
1.06597.0050 1.06597.0250 1.06597.1000
Sodium métaperiodate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Sodium métaperiodate
Formule: NaIO₄
Poids moléculaire: 213.89 g/mol
Point d'ébullition: 300
Point de fusion: 175
Densité: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) I
Indice Merck: 13,08714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 91 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C decomposes
Molar Mass 213.89 g/mol
Bulk Density 2000 - 2400 kg/m3
Boiling Point 300 °C
Density 3.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer