Imprimer
Sodium métaperiodate
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium metaperiodate
1.06596.1000 1.06596.9025
1.06596.1000EA 722 EUR
1.06596.1000 1.06596.9025
Sodium métaperiodate
Sodium métaperiodate
Formule: NaIO₄
Poids moléculaire: 213.89 g/mol
Point d'ébullition: 300
Point de fusion: 175
Densité: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) I
Indice Merck: 13,08714