Imprimer
Sodium métaperiodate 99.8-100.3% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44309.22 44309.36 44309.A3
44309.22EA 161 EUR
44309.22 44309.36 44309.A3
Sodium métaperiodate 99.8-100.3% ACS
Sodium métaperiodate
Purity: 99.8-100.3% CAS No.: 7790-28-5 Molecular Formula: INaO4 Formula Weight: 213.89 Physical Form: Powder Density: 3.86 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° dec. Merck Reference: 14,8640 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003534
Formule: NaIO₄
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Densité: 3,86
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 14,8640