Imprimer
Iodate de sodium, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.06525.0100 1.06525.1000
1.06525.0100EA 204 EUR
1.06525.0100 1.06525.1000
Iodate de sodium, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Iodate de sodium
Formule: INaO₃
Point de fusion: 420…430 °C
Densité: 3,56 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003533
Numéro CAS: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 81 g/l (20 °C)
Molar Mass 197.89 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
Density 4.28 g/cm3 (20 °C)
pH 5.8 (90 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer