Imprimer
Lamelles couvre-objet
Fournisseur: MARIENFELD
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0107052 0107222 0107032 0107242 01079990935
630-2186EA 352 EUR
630-2186 630-2187 630-2185 MARI0107242 MARI01079990935
Lamelles couvre-objet
Lamelles couvre-objet
Lamelles couvre-objet appropriées à la microscopie en fluorescence.
  • En verre borosilicate D 263™ M de classe hydrolytique 1
Recommandées pour les objectifs haute résolution à grande ouverture numérique.