Potassium iodate 99.7-100.4%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Iodate de potassium
Formule:
KlO₃ Point de fusion: 560 °C Densité: 3,93 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011406 Numéro CAS: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II Indice Merck: 13,07726 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.7 - 100.4 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Loss on drying (130°C) | Max. 0.05 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.0 - 8.0 |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Chlorate, Chloride, Bromide, Bromate (as Cl) | Max. 0.01 % |
Total N | Max. 0.002 % |
Iodide (I) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |