Imprimer
Sodium iodure 99.0-100.5% Ph. Eur.
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
27916.291EA 694 EUR
27916.291 27916.360 27916.462
Sodium iodure 99.0-100.5% Ph. Eur.
Sodium iodure
Formule: NaI
Poids moléculaire: 149.89 g/mol
Point d'ébullition: 1300
Point de fusion: 662
Densité: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Alkalinity Passes test
IO3 (Iodate) Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
S2O3 (Thiosulphate) Passes test
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 3 %
Residual solvents Passes test