Imprimer
Sodium iodure, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
1.06523.0100EA 230 EUR
1.06523.0100 1.06523.0250 1.06523.1000
Sodium iodure, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Sodium iodure
Formule: NaI
Poids moléculaire: 149.89 g/mol
Point d'ébullition: 1300
Point de fusion: 662
Densité: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1793 g/l (20 °C)
Melting Point 662 °C
Molar Mass 149.89 g/mol
Bulk Density 1500 - 2000 kg/m3
Boiling Point 1304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (767 °C)
Density 3.67 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material