Imprimer
Sodium iodure, Ultrapure
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
0853-250GEA 216 EUR
0853-250G 0853-500G
Sodium iodure, Ultrapure
Sodium iodure
Formule: NaI
Poids moléculaire: 149.89 g/mol
Point d'ébullition: 1300
Point de fusion: 662
Densité: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,08705