Imprimer
Sodium iodure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
Dans une ampoule sous argon
13604.06 13604.14 13604.22
13604.06EA 107 EUR
13604.06 13604.14 13604.22
Sodium iodure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Sodium iodure
Purity: 99.999% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.67 Refractive Index: 1.7745 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 651° Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Formule: NaI
Point d'ébullition: 1300…1304 °C
Point de fusion: 651 °C
Densité: 3,67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,8631