Imprimer
Sodium iodure 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
212680100 212680010 212681000
ACRO212680100EA 99.9 EUR
ACRO212680100 ACRO212680010 ACRO212681000
Sodium iodure 99.999% (sur base traces de métaux), très pur
Sodium iodure
Formule: NaI
Poids moléculaire: 149.89 g/mol
Point d'ébullition: 1300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 661 °C
Densité: 3.66 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %