Iodure de lithium, anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
ILi Poids moléculaire: 133.85 g/mol Point d'ébullition: 1177 Point de fusion: 450 Densité: 3.49 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011092 Numéro CAS: 10377-51-2 EINECS: 233-822-5 Indice Merck: 13,05557 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 450 °C |
Molar Mass | 133.84 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1180 °C |
Density | 4 g/cm3 (20 °C) |