Imprimer
Iodure de lithium, anhydre ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
40666.14 40666.22 40666.36
40666.14EA 299 EUR
40666.14 40666.22 40666.36
Iodure de lithium, anhydre ≥99.95% (base métaux)
Iodure de lithium
Purity: 99.95% CAS No.: 10377-51-2 Molecular Formula: ILi Formula Weight: 133.84 Physical Form: Crystalline/Powder, Ampouled under argon Density: 4.076 Refractive Index: 1.955 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 449° Boiling Point: 1170-1190° Merck Reference: 14,5535 MDL No.: MFCD00011092
Formule: ILi
Point d'ébullition: 1170…1190 °C
Point de fusion: 449 °C
Densité: 4,076
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011092
Numéro CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Indice Merck: 14,5535