Imprimer
Potassium iodure ≥99.5%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iodure de potassium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.05043.0250 1.05043.0500 1.05043.1000 1.05043.2500 1.05043.9050
1.05043.0250EA 171.83 EUR
1.05043.0250 1.05043.0500 1.05043.1000 1.05043.2500 1.05043.9050
Potassium iodure ≥99.5%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO pour analyses, Supelco®
Potassium iodure
Formule: Kl
Poids moléculaire: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330
Point de fusion: 686
Densité: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Indice Merck: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1430 g/l (20 °C)
Melting Point 723 °C
Molar Mass 166.00 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Boiling Point 1325 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (745 °C)
Density 3.13 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C)