Imprimer
Potassium iodure ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Iodure de potassium
87627.14 87627.22
87627.14EA 148 EUR
87627.14 87627.22
Potassium iodure ≥99.99% (base métaux)
Potassium iodure
Purity: 99.99% CAS No.: 7681-11-0 Molecular Formula: IK Formula Weight: 166.01 Physical Form: Powder Density: 3.12 Refractive Index: 1.677 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 681° Boiling Point: 1330° Merck Reference: 14,7643 MDL No.: MFCD00011405
Formule: Kl
Point d'ébullition: 1330 °C
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3,12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 213-659-4
Indice Merck: 14,7643