Potassium iodure 99%, briquettes, extra_pure
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Iodure de potassium
Formule:
Kl Poids moléculaire: 166 g/mol Point d'ébullition: 1330 °C (760 mmHg) Point de fusion: 680 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011405 Numéro CAS: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 Indice Merck: 13,07727 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Briquettes |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (on dried substance) |
Loss on drying | ≤1 % |
Iodate (IO3) | ≤4 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Thiosulphate (S2O3) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |