Imprimer
Sodium fluorure, RonaCare®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fluorure de sodium
1.30441.0100 1.30441.5000 1.30441.9026
1.30441.0100EA 0 EUR
1.30441.0100 1.30441.5000 1.30441.9026
Sodium fluorure, RonaCare®
Sodium fluorure
Formule: NaF
Poids moléculaire: 41.99 g/mol
Point d'ébullition: 1700
Point de fusion: 993
Densité: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1
Indice Merck: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM