Sodium fluorure 99
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Fluorure de sodium
Purity: 99%
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: FNa
Formula Weight: 41.99
Refractive Index: 1.336
Odour: Odourless
Boiling Point: 1704°
Merck Reference: 14,8618
UN No.: 1690
MDL No.: MFCD00003524
Formule:
NaF Poids moléculaire: 41.99 g/mol Point d'ébullition: 1704 °C Point de fusion: 993 Densité: 2.78 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003524 Numéro CAS: 7681-49-4 EINECS: 231-667-8 UN: 1690 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,08691 |