Imprimer
Sodium fluorure ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fluorure de sodium
11003.06 11003.14 11003.22
11003.06EA 46.6 EUR
11003.06 11003.14 11003.22
Sodium fluorure ≥99.99% (base métaux)
Sodium fluorure
Purity: 99.99% CAS No.: 7681-49-4 Molecular Formula: NaF Formula Weight: 41.99 Physical Form: Powder Density: 2.78 Refractive Index: 1.336 Odour: Odourless Melting Point: 993° Boiling Point: 1704° Merck Reference: 14,8618 UN No.: 1690 MDL No.: MFCD00003524
Formule: NaF
Poids moléculaire: 41.99 g/mol
Point d'ébullition: 1704 °C
Point de fusion: 993
Densité: 2.78
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,8618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM