Imprimer
Fluorure de lithium ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lithium fluorure
10736.03 10736.09 10736.18 10736.30
10736.03EA 50.2 EUR
10736.03 10736.09 10736.18 10736.30
Fluorure de lithium ≥99.99% (base métaux), Puratronic®
Fluorure de lithium
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-24-4 Molecular Formula: FLi Formula Weight: 25.94 Physical Form: Powder Density: 2.635 Refractive Index: 1.3915 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° Boiling Point: 1680° Merck Reference: 14,5531 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011090
Formule: FLi
Poids moléculaire: 25.94 g/mol
Point d'ébullition: 1680 °C
Point de fusion: 845 °C
Densité: 2.635
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011090
Numéro CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,5531