Fluorure de lithium 97% pour analyses
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Lithium fluorure
Formule:
FLi Poids moléculaire: 25.94 g/mol Point d'ébullition: 1681 °C (760 mmHg) Point de fusion: 845 °C Densité: 2.63 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011090 Numéro CAS: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,05553 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥96.0 % |
Loss on drying | 0.4 % (200°C) (typical) |
Chloride (Cl) | ≤0.07 % |
Carbonate (CO3) | ≤1 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.04 % |
Sulfate (SO4) | ≤1 % |
Calcium (Ca) | ≤0.08 % |
Iron (Fe) | ≤0.03 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.02 % |
Potassium (K) | ≤0.07 % |
Sodium (Na) | ≤0.4 % |