Imprimer
Fluorure de lithium 99.98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
193380050 193380250 193381000
ACRO193380050EA 54.9 EUR
ACRO193380050 ACRO193380250 ACRO193381000
Fluorure de lithium 99.98%, très pur
Fluorure de lithium
Formule: FLi
Point d'ébullition: 1676 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 845 °C
Densité: 2,63 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011090
Numéro CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,05553
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.02 %