Potassium fluorure
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
KF Point d'ébullition: 1505 °C (1013 hPa) Point de fusion: 860 °C Densité: 2,48 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011398 Numéro CAS: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,07714 |