Potassium fluorure, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
MQ300
Formule:
KF Poids moléculaire: 58.1 g/mol Point d'ébullition: 1505 Point de fusion: 860 Densité: 2.48 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Ambient |
Numéro MDL:
MFCD00011398 Numéro CAS: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,07714 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 923 g/l (20 °C) |
Melting Point | 860 °C |
Molar Mass | 58.1 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Boiling Point | 1500 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (885 °C) |
Density | 2.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |