Potassium fluorure 99,99 Metals basis
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Fluorure de potassium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-23-3
Molecular Formula: FK
Formula Weight: 58.10
Physical Form: Crystalline
Density: 2.48
Refractive Index: 1.363
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 859°
Boiling Point: 1505°
Beilstein Reference: 3902818
Merck Reference: 14,7632
UN No.: 1812
MDL No.: MFCD00011398
Formule:
KF Poids moléculaire: 58.1 g/mol Point d'ébullition: 1505 °C Point de fusion: 859 °C Densité: 2.48 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011398 Numéro CAS: 7789-23-3 EINECS: 232-151-5 UN: 1812 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,7632 |