Imprimer
Potassium fluorure, anhydre 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
201350010 201350250 201352500 201355000 201350025
ACRO201350010EA 108 EUR
ACRO201350010 ACRO201350250 ACRO201352500 ACRO201355000 ACRO201350025
Potassium fluorure, anhydre 99%, très pur
Potassium fluorure
Formule: KF
Point d'ébullition: 1505 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 860 °C
Densité: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,07714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm