Imprimer
Potassium chromate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
26774.236EA 215 EUR
26774.236 26774.293
Potassium chromate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Potassium chromate
Formule: K₂CrO₄
Point d'ébullition: 1000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 985 °C
Densité: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011368
Numéro CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1 (6.1),III
Indice Merck: 12,07784
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 8.6 - 9.8
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 15 ppm
Na (Sodium) Max. 0.03 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm