Potassium chromate
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chromate de potassium
Formule:
K₂CrO₄ Poids moléculaire: 194.19 g/mol Point d'ébullition: 1000 Point de fusion: 985 Densité: 2.73 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011368 Numéro CAS: 7789-00-6 EINECS: 232-140-5 UN: 3087 ADR: 5.1 III Indice Merck: 12,07784 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...