Imprimer
VWR® All-In-One, Chaises, Alu
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
132-0746EA 458 EUR
132-0746 132-0745 132-0743 132-0744
VWR® All-In-One, Chaises, Alu
Chaises
Le VWR® All-In-One Alu est la version de mise à niveau du All-In-One. Toutes les chaises sont conçues avec un piètement 5 étoiles en aluminium poli. Le réglage de la hauteur du siège permet un réglage individuel de la hauteur du siège en fonction des habitudes d'assise, de l'activité et de la taille de l'utilisateur. De plus, le réglage de l'inclinaison du siège permet une inclinaison de l'ensemble du siège jusqu'à 5°, offrant une assise active soutenue - assurant une position verticale du bassin, aidant la colonne vertébrale à conserver sa forme naturelle en S.
  • Mousse PU SoftTouch, résistante aux liquides agressifs, facile à nettoyer et à désinfecter
  • Le dossier à contact permanent répond à tous les mouvements et favorise une assise dynamique
  • Réglage de la hauteur du siège par vérin à gaz
  • Dossier de forme ergonomique pour un ajustement idéal du dos
Patins: Les patins sont en plastique résistant à l'usure et ont une grande surface offrant un haut niveau de stabilité.
Roulettes: Les roulettes jumelées avec freins sensibles à la charge doivent être adaptées au sol. Toutes les chaises sont fournies par défaut avec des roulettes souples pour sols dur. Des roulettes dures pour sols souples sont également disponibles en option.
Technologie Stop&Go: Pour des raisons de sécurité, les chaises dont la hauteur d'assise est supérieure à 650 mm ne doivent pas être mobiles pendant leur utilisation. Le système de roulettes « Stop&Go » répond à ce postulat. Lorsque l’utilisateur se lève, la chaise retrouve sa mobilité et peut être déplacée.
Certifications: Conforme au niveau de sécurité S2, BPF.