Potassium chromate 99.5% pour analyses
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
K₂CrO₄ Point d'ébullition: 1000 °C (1013 hPa) Point de fusion: 975 °C Densité: 2,73 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011368 Numéro CAS: 7789-00-6 EINECS: 232-140-5 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 12,07784 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystals |
Titration Iodometric | ≥99.5 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |